Principaux documents
GF50859524
Nitinol
wire, Ni55%/Ti 45%, 0.125 mm diameter, length 0.5 m, condition shape-memory alloy
Synonyme(s) :
NI205041
1 EA
252.00 CHF
252.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
252.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
252.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 508-595-24
Longueur
0.5 m
Diamètre
0.125 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable