Principaux documents
GF50217577
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), sheet, thickness 1 mm, size 100 × 100 mm
Synonyme(s) :
FP323050
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 502-175-77
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
1 mm