Principaux documents
GF49822959
Polyimide
(PI), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m, grade kapton hn
Synonyme(s) :
IM301450
1 EA
590.00 CHF
590.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
590.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
590.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 avril 2025
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 498-229-59
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.125 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable