Principaux documents
GF48489430
Tellurium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.999%
Synonyme(s) :
TE006100
1 EA
636.00 CHF
636.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
636.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12141913
Nomenclature NACRES :
NA.23
636.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99.999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 484-894-30
Poids
100 g
Taille max. des fragments
25 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable