Principaux documents
GF48175320
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.1 mm, L 1 m, condition additive free polymer
Synonyme(s) :
ET311201
1 EA
315.00 CHF
315.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
315.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
315.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 481-753-20
Longueur
1 m
Épaisseur
0.1 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable