Principaux documents
GF47878936
Platinum-iridium alloy, Pt75Ir25
1m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
PT235120
1 EA
427.00 CHF
427.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
427.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
427.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 478-789-36
L × diam.
1 m × 0.05 mm