Principaux documents
GF47055955
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co 66%/Si 15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 10 m, coil width 25 mm
Synonyme(s) :
CO810250
1 EA
675.00 CHF
675.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
675.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
675.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 470-559-55
Longueur
10 m
Largeur de la bobine
25 mm
Épaisseur
0.025 mm