Principaux documents
GF45812370
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.4 mm, L 0.5 m, natural
Synonyme(s) :
SU321400
1 EA
392.00 CHF
392.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
392.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
392.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 458-123-70
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.4 mm
Couleur
natural