Principaux documents
GF39709345
Lutetium
foil, thickness 0.1 mm, size 25 × 25 mm, tolerance 0.2
Synonyme(s) :
LU000210
1 EA
861.00 CHF
861.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
861.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Lu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141608
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
861.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 397-093-45
Résistivité
54 μΩ-cm, 20°C
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.1 mm
pb
3402 °C (lit.)
Pf
1663 °C (lit.)
Densité
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Lu]
InChI
1S/Lu
Clé InChI
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable