Principaux documents
GF38667820
Silicon carbide
monofilament, 0.1 mm diameter, length 20 m, core tungsten 0.01mm diameter
Synonyme(s) :
SI675920
1 EA
1 420.00 CHF
1 420.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 420.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 420.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 avril 2025
Devis pour commande en gros
Forme
monofilament
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 386-678-20
Longueur
20 m
Diamètre
0.1 mm