Principaux documents
GF38310128
Vanadium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99%
Synonyme(s) :
V 536010
1 EA
1 490.00 CHF
1 490.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 490.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 490.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 383-101-28
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 μm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable