Principaux documents
GF38090099
Niobium-zirconium alloy, Nb99Zr1
1000mm tube, 3.95mm outside diameter, 0.35mm wall thickness, 3.25mm inside diameter, stress relieved
Synonyme(s) :
NB037350
1 EA
697.00 CHF
697.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
697.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
697.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 avril 2025
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 380-900-99
L × épaisseur de paroi
1000 mm × 0.35 mm
D.E. × D.I.
3.95 mm × 3.25 mm