Principaux documents
GF37760452
Copper
foil, thickness 0.25 mm, length 1 m, high purity 99.99+%
Synonyme(s) :
CU000680
1 EA
894.00 CHF
894.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
894.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141711
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
894.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 377-604-52
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Longueur
1 m
Épaisseur
0.25 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable