Principaux documents
GF35786953
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
1000mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, annealed
Synonyme(s) :
FE227180
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 357-869-53
L × épaisseur de paroi
1000 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
0.8 mm × 0.5 mm