Principaux documents
GF33811905
Polybutylene Terephthalate
(PBT), film, thickness 0.55 mm, L 5 m
Synonyme(s) :
ES341050
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 338-119-05
Longueur
5 m
Épaisseur
0.55 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable