Principaux documents
GF33061137
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 10 g
Synonyme(s) :
SJ606300
1 EA
231.00 CHF
231.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
231.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
231.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 330-611-37
Poids
10 g
Taille nominale des granulés
1 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable