Principaux documents
GF32583179
Nitinol
foil, Ni55%/Ti 45%, thickness 0.5 mm, size 45 × 45 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
NI200320
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 325-831-79
Taille
45 × 45 mm
Épaisseur
0.5 mm