Principaux documents
GF32411001
Alumina
tube, outside diameter 6.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
AL607120
1 EA
304.00 CHF
304.00 CHF
Date d'expédition estimée le08 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
304.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
304.00 CHF
Date d'expédition estimée le08 avril 2025
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 324-110-01
Longueur
100 mm
D.E.
6.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm