Principaux documents
GF32390456
Yttrium oxide
powder, 5-10 μm mean particle size, weight 200 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
Y 606030
1 EA
441.00 CHF
441.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
441.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
441.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Devis pour commande en gros
Essai
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 323-904-56
Poids
200 g
Taille moyenne des particules
5-10 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable