Principaux documents
GF31335397
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, natural
Synonyme(s) :
ME313410
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 313-353-97
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
10 mm
Couleur
natural
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.