Principaux documents
GF30821622
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
powder, 500g, 50micron max. particle size, atomized condition
Synonyme(s) :
CU066050
1 EA
758.00 CHF
758.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
758.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
758.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 308-216-22
Poids
500 g
Taille max. des part.
50 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable