Principaux documents
GF26808082
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.006 mm, L 1 m, coil width 315 mm
Synonyme(s) :
ES301865
1 EA
494.00 CHF
494.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
494.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
494.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 268-080-82
Longueur
1 m
Largeur de la bobine
315 mm
Épaisseur
0.006 mm