Principaux documents
GF24581628
Polycarbonate
(PC), metallized film, thickness 0.002 mm, L 3 m, ohms/square 4
Synonyme(s) :
CT301820
1 EA
735.00 CHF
735.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
735.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
735.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 245-816-28
Longueur
3 m
Épaisseur
0.002 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable