Principaux documents
GF23296147
Lead-selenium alloy, Pb99Se1
granule, 5mm nominal granule size, alloy pre-cursor, 50g
Synonyme(s) :
PB106300
1 EA
755.00 CHF
755.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
755.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
755.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 232-961-47
Poids
50 g
Taille nominale des granulés
5 mm