Principaux documents
GF23276426
Titanium/Molybdenum
wire, Ti 85%/Mo 15%, 1.0 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
TI085150
1 EA
411.00 CHF
411.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
411.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
411.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 232-764-26
Longueur
1 m
Diamètre
1.0 mm