Principaux documents
GF23078820
Titanium
lump, 4 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
Synonyme(s) :
TI006101
1 EA
610.00 CHF
610.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
610.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
47.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141746
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
610.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.99%
Forme
lumps
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 230-788-20
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
Poids
50 g
Taille max. des fragments
4 mm
pb
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable