Principaux documents
GF22774664
Gold/Nickel
wire, Au 82%/Ni 18%, 0.80 mm diameter, length 0.2 m, temper annealed
Synonyme(s) :
AU055160
1 EA
859.00 CHF
859.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
859.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
859.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 227-746-64
Longueur
0.2 m
Diamètre
0.80 mm