Principaux documents
GF22618403
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 0.5m coil, 0.15mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FF230280
1 EA
262.00 CHF
262.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
262.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
262.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 226-184-03
Taille × épaisseur
0.5 m × 0.15 mm