Principaux documents
GF22609335
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
0.05m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
AU055150
1 EA
324.00 CHF
324.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
324.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
324.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 226-093-35
L × diam.
0.05 m × 0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable