Principaux documents
GF22533308
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.1 mm, L 100 m
Synonyme(s) :
ES305910
1 EA
355.00 CHF
355.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
355.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
355.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
monofilament
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 225-333-08
Longueur
100 m
Diamètre
0.1 mm