Principaux documents
GF22515971
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
2m wire, 0.4mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
AL025130
1 EA
308.00 CHF
308.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
308.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
308.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 225-159-71
L × diam.
2 m × 0.4 mm