Principaux documents
GF21212187
Platinum
powder, max. particle size 150 micron, weight 1 g, purity 99.95%
Synonyme(s) :
PT006016
1 EA
545.00 CHF
545.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
545.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141734
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
545.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99.95%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 212-121-87
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
Poids
1 g
Taille max. des part.
150 μm
pb
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable