Principaux documents
GF18575220
Gold-antimony alloy, Au99Sb1
0.2m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
AU145150
1 EA
3 110.00 CHF
3 110.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
3 110.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
3 110.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 185-752-20
L × diam.
0.2 m × 1.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable