Principaux documents
GF14287967
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
200mm tube, 3.2mm outside diameter, 0.9mm wall thickness, 1.4mm inside diameter
Synonyme(s) :
NI147100
1 EA
318.00 CHF
318.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mars 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
318.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
318.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mars 2025
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 142-879-67
L × épaisseur
200 mm × 0.9 mm
D.E. × D.I.
3.2 mm × 1.4 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.