Principaux documents
GF12491793
Tungsten
powder, max. particle size 250 micron, weight 1000 g, min. particle size 50 micron
Synonyme(s) :
W 006011, W
1 EA
1 240.00 CHF
1 240.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 240.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
W
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141747
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 240.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 124-917-93
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
Poids
1000 g
Taille max. des part.
250 μm
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Self-heat. 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable