Principaux documents
GF10188491
Polyetheretherketone
(PEEK), powder, mean particle size 50micron, weight 1000 g
Synonyme(s) :
EK306010
1 EA
1 280.00 CHF
1 280.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 280.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 280.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 101-884-91
Poids
1000 g
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable