Principaux documents
GF09388479
Manganese
flake, 25 mm, weight 100 g, purity 99.95%
Synonyme(s) :
MN006201
1 EA
313.00 CHF
313.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
313.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Mn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
54.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141724
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
313.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99.95%
Forme
flakes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 093-884-79
Résistivité
185 μΩ-cm, 20°C
Poids
100 g
pb
1962 °C (lit.)
Pf
1244 °C (lit.)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mn]
InChI
1S/Mn
Clé InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable