Principaux documents
GF09201776
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 200 x 200mm, 0.03mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonyme(s) :
AL010230
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
light tight (lt)
Forme
foil (as rolled)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 092-017-76
Taille × épaisseur
200 mm × 200 mm × 0.03 mm