Principaux documents
GF08886662
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co 66%/Si 15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.018 mm, length 2 m, coil width 50.8 mm
Synonyme(s) :
CO810220
1 EA
495.00 CHF
495.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
495.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
495.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 088-866-62
Longueur
2 m
Largeur de la bobine
50.8 mm
Épaisseur
0.018 mm