Principaux documents
GF06932291
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
foil, 600 x 600mm, 0.60mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
CU100450
1 EA
654.00 CHF
654.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
654.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
654.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 069-322-91
Taille × épaisseur
600 mm × 600 mm × 0.60 mm