Principaux documents
GF05873351
Lanthanum oxide
powder, max. particle size 200 micron, weight 1000 g
Synonyme(s) :
LA546010
1 EA
2 980.00 CHF
2 980.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 980.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 980.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 058-733-51
Poids
1000 g
Taille max. des part.
200 μm