Principaux documents
GF04376853
Palladium/Nickel
mesh, Pd 95%/Ni 5%, nominal aperture 0.20 mm, size 50 × 50 mm, wire diameter 0.076 mm
Synonyme(s) :
PJ088710
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95%
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 043-768-53
Ouverture nominale
0.20 mm
Taille
50 × 50 mm