Principaux documents
GF03620887
Waspaloy - heat resisting alloy, Ni58Cr19Co14MoTiAlFe
foil, 1m coil, 0.25mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI150300
1 EA
1 880.00 CHF
1 880.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 880.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 880.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 036-208-87
Taille × épaisseur
1 m × 0.25 mm