Principaux documents
GF02644400
Platinum/Rhodium
wire, Pt 70%/Rh 30%, 0.025 mm diameter, length 5 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
PT065105
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 026-444-00
Longueur
5 m
Diamètre
0.025 mm