Principaux documents
GF01488876
Quartz - fused
tube, outside diameter 40 mm, length 100 mm, wall thickness 2 mm
Synonyme(s) :
SI617550
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 014-888-76
Longueur
100 mm
D.E.
40 mm
Épaisseur de la paroi
2 mm