Principaux documents
GF01162303
Platinum
mesh, nominal aperture 0.4 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.1 mm
Synonyme(s) :
PT008705
1 EA
7 250.00 CHF
7 250.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
7 250.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141734
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
7 250.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 011-623-03
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
Ouverture nominale
0.4 mm
Taille
100 × 100 mm
pb
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1