Principaux documents
GF00998309
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
10m wire, 0.27mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
SN175120
1 EA
176.00 CHF
176.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
176.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
176.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 009-983-09
L × diam.
10 m × 0.27 mm