Principaux documents
GF00111957
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonyme(s) :
AU050220
1 EA
1 010.00 CHF
1 010.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 010.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 010.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Description
light tight (lt)
Forme
foil (as rolled)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 001-119-57
Taille × épaisseur
25 mm × 25 mm × 0.05 mm