Principaux documents
F10607
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylbenzoic acid
95%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Pf
169-171 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1F)C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
XUQCONCMPCVUDM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable