Principaux documents
E45805
Sigma-Aldrich
2-Ethylpiperidine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.20
Beilstein:
79816
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
pb
143 °C (lit.)
Densité
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC1CCCCN1